Få mere at vide
4'-chlor-2,2':6',2″ -terpyridin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323666 250 mg 250mg
11313666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14728.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128143-89-5 | C15H10ClN3 | 267.72 g/mol
4'-chlor-2,2':6',2″ -terpyridin anvendes i vid udstrækning inden for supramolekylær kemi, som bruges til fremstilling af dobbelthelikater, dendrimerer, miceller og metallo-supramolekylære polymerer. Det bruges til at syntetisere mono- og bis-terpyridinerne. Det er aktivt involveret i Williamson type ether reaktioner alfa,μ -bishydroxy-funktionaliseret poly(propylenoxid).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4 -Chloro-
2,2′′ :6′ ,2′′ -terpyridin anvendes i vid udstrækning inden for supramolekylær kemi, som bruges til fremstilling af dobbelthelikater, dendrimerer, miceller og metallo-supramolekylære polymerer. Det bruges til at syntetisere mono- og bis-terpyridinerne. Det er aktivt involveret i Williamson-type etherreaktioner alfa,μ-bishydroxy-funktionaliseret poly(propylenoxid).
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128143-89-5
Molekylær formel C15H10ClN3
Molekylvægt (g/mol) 267.72
MDL nummer MFCD00191930
InChI nøgle AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 667748
SMIL ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 250 mg
Beilstein 3613386
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 4-chlor-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
Formel vægt 267.72
Procent renhed 98%