missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| CAS | 60290-21-3 |
| Molekylær formel | C7H5ClN2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7/h1-4,9H |
| SMIL | Clc1nccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vægt | 152.0141 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?