missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1H-imidazole |
| CAS | 15965-31-8 |
| Molekylær formel | C3 H3 Cl N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 5-chloro-, 1H-Imidazole, 4-chloro- (9CI), Imidazole, 4-chloro- (8CI), 5-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloroimidazole, 5-Chloroimidazole, NSC 222413 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMIL | Clc1c[nH]cn1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.52 |
| Formel vægt | 101.9985 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?