missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-1H-imidazole, TRC

Artikelnummer. 30362571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362571 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3668252G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1H-imidazole
CAS 15965-31-8
Molekylær formel C3 H3 Cl N2
Mængde 2 g
Synonym 1H-Imidazole, 5-chloro-, 1H-Imidazole, 4-chloro- (9CI), Imidazole, 4-chloro- (8CI), 5-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloroimidazole, 5-Chloroimidazole, NSC 222413
InChI formel InChI=1S/C3H3ClN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMIL Clc1c[nH]cn1
IUPAC navn 4-chloro-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 102.52
Formel vægt 101.9985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.