Få mere at vide
4-chlor-1H-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15509513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15509513 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15509513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460030010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15965-31-8 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1H-imidazole
CAS 15965-31-8
Smeltepunkt 118,0 °C til 120,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3ClN2
MDL nummer MFCD09033087
Mængde 1 g
Synonym 4-chloroimidazole, 4-chloro-1h-imidazole, 4-cl-pyrazole, 5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 4-chloro, 1h-imidazole, 5-chloro, 4-chloro-3h-imidazole, 5-chloranyl-1h-imidazole, ksc179g8b
InChI nøgle BQRBAXFOPZRMCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CN=CN1
IUPAC navn 5-chlor-lH-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 102.52
PubChem CID 140019
Formel vægt 102.52
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1H-imidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.