missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30366393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366393 1 g
30355650 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3675951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2770-01-6
Molekylær formel C11 H16 N5 O . F6 P
Molekylvægt (g/mol) 379.242
Synonym 4-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine, 6-Chloro-3-deazapurine, NSC 611236
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethyl-1-(3-oxidobenzotriazole-1,3-diium-1-ylidene)methanediamine;hexafluorophosphate
SMIL CN(C)C(=[N+]1N=[N+]([O-])c2ccccc12)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-13(2)11(14(3)4)15-9-7-5-6-8-10(9)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formel vægt 379.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.