Få mere at vide
4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-13(2)11(14(3)4)15-9-7-5-6-8-10(9)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1 |
| Formel vægt | 379.1 |