Få mere at vide
4-Chloro-17alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17beta-diol (1mg/ml in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-17alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17beta-diol |
| CAS | 2389041-67-0 |
| Molekylær formel | C20H29ClO2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Halodrol-50 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29ClO2/c1-18-9-8-16(22)17(21)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h8-9,12-14,16,22-23H,4-7,10-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,16?,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=C(CC[C@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@]4(C)O)[C@]3(C)C=CC1O |
| IUPAC navn | (8R,9R,10R,13S,14R,17S)-4-chloro-10,13,17-trimethyl-3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.9 |
| Formel vægt | 336.1856 |
| Vis mere |