Få mere at vide
4-klor-1-naptalencarboxylsyre, TRC
Product Code. 30357738
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30357738 1 g
30352021 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30357738 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3709401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Molekylær formel C11 H7 Cl O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC navn 4-chloronaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 206.63
Formel vægt 206.0135