Få mere at vide
4-klor-1-naptalencarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30356736
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30356736 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30356736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3709402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Molekylær formel C11 H7 Cl O2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC navn 4-chloronaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 206.63
Formel vægt 206.0135