Få mere at vide
4-Chloro-1-naphthol, 97%
Artikelnummer. 15750789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15750789 100 g Glasflaske 100g
10560171 5 g Glasflaske 5g
10264130 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15750789 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109551000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-44-4
Molekylær formel C10H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 178.62
MDL nummer MFCD00003974
InChI nøgle LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC navn 4-chlornaphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-naphthol
Navn note 99%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC10H6OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 611
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible in water. Other solubilities: soluble in methanol and 8% 2,2′oxydiethanol
Formel vægt 178.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver