Få mere at vide
4-klor-1-naftol, 97%
Artikelnummer. 10560171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560171 5 g Glasflaske 5g
10264130 25 g Glasflaske 25g
15750789 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.72 DKK
    456.65 DKK / 5g
    Spare 50.07 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-44-4
Molekylær formel C10H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 178.62
MDL nummer MFCD00003974
InChI nøgle LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC navn 4-chlornaphthalen-1-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-naphthol
Navn note 99%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117 °C til 120 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC10H6OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 611
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i methanol og 8% 2,2′oxydiethanol
Formel vægt 178.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-naphthol