missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-1-methylpiperidine, TRC

Artikelnummer. 30350351
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350351 50 g
30363254 25 g
30368088 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37107050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5570-77-4
Molekylær formel C6H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 133.62
Synonym 1-Methyl-4-chloropiperidine, 1-Methyl-4-piperidinyl Chloride, 1-Methyl-4-piperidyl Chloride, 4-Chloro-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-chloropiperidine
IUPAC navn 4-chloro-1-methylpiperidine
SMIL CN1CCC(Cl)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-methylpiperidine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClN/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5H2,1H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.