Få mere at vide
4-Chloro-1-methylpiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1-methylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5382-23-0 |
| Molekylær formel | C6H13Cl2N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride, 1-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CCC(Cl)CC1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-methylpiperidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.08 |
| Formel vægt | 169.0425 |