Få mere at vide
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11327555
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327555 25 g 25g
11337555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05699.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5382-23-0
Molekylær formel C6H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 170.077
MDL nummer MFCD00012834
InChI nøgle QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
PubChem CID 3034158
IUPAC navn 4-chlor-1-methylpiperidin;hydrochlorid
SMIL CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Smeltepunkt 159°C to 166°C
Mængde 25 g
Beilstein 3677071
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 170.08
Procent renhed 0.97