Få mere at vide
4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 3260-85-3 |
| Molekylær formel | C8H9ClO |
| MDL nummer | MFCD00070771 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CC1=CC(Cl)=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.61 |
| Procent renhed | 95% |