Få mere at vide
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Mikromol™
Artikelnummer. 30051549
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051549 25 mg
30050759 100 mg
30457614 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051549 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
CAS 99010-64-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 4-chloro-1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinoline
Molekylvægt (g/mol) 259.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 259.0876 g/mol