missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-1-hydroxy-7-isoquinolinesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1-hydroxy-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-81-6 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO3S/c10-8-4-12-9(13)7-3-5(16(11,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H,(H,12,13) |
| SMIL | Oc1ncc(Cl)c2ccc(cc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-hydroxyisoquinoline-7-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.11 |
| Formel vægt | 276.9367 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?