Få mere at vide
4-chlor-1-buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15552383 1 g 1g
15562383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15552383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-73-1
Molekylær formel C4H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 90.55
InChI nøgle WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
PubChem CID 13565
IUPAC navn 4-chlorbut-1-en
SMIL C=CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-butene
Tæthed 0.9210g/mL
Flammepunkt −8°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.921
Formel vægt 90.55
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.