Få mere at vide
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride, 94%
Beskrivelse
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra fugt. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand, Stærke baser, Stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 208°C to 214°C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 178072 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Synonym | 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes in water. |
| SMIL | ClC1=C2C=CC=C3C(=O)OC(=O)C(C=C1)=C23 |
| PubChem CID | 70793572 |
| Formel vægt | 232.63 |
| Vis mere |