Få mere at vide
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride, 94%
Artikelnummer. 11387465
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11387465
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05508.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra fugt. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand, Stærke baser, Stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4053-08-1
Molekylær formel C12H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 232.62
MDL nummer MFCD00006928
InChI nøgle UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Smeltepunkt 208°C to 214°C
Mængde 100 g
Beilstein 178072
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
SMIL C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
PubChem CID 77672
Formel vægt 232.63
Procent renhed 94%