Få mere at vide
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride, 94%
Artikelnummer. 11377465
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377465 25 g 25g
11387465 100 g 100g
11397465 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05508.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-1,8-naphthalsyreanhydrid anvendes i farvestoffer og pigmenter. Det bruges også i agrokemiske, farmaceutiske.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra fugt. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand, Stærke baser, Stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4053-08-1
Molekylær formel C12H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 232.62
MDL nummer MFCD00006928
InChI nøgle UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Smeltepunkt 208°C to 214°C
Mængde 25 g
Beilstein 178072
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
SMIL C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
PubChem CID 77672
Formel vægt 232.63
Procent renhed 94%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.