Få mere at vide
4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30981038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30981038 500 g 500g
30977685 100 g 100g
30977757 10 g 10g
30970670 5 g -
30973874 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30981038 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD0032500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
CAS 3874-54-2
Molekylær formel C10H10ClFO
MDL nummer MFCD00001007
Mængde 500 g
SMIL O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCCl
Molekylvægt (g/mol) 200.64
Procent renhed 97%