Få mere at vide
4-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651483
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10651483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10651483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02255DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H8ClN3O2
MDL nummer MFCD00067959
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
InChI nøgle LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
IUPAC navn 4-chlor-1,3-dimethylpyrazolo[3,4-b]pyridin-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 225.63
PubChem CID 614513
Formel vægt 225.63
Procent renhed 97%