Få mere at vide
4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 140.0393 |