Få mere at vide
4-chlor-1,2-dihydrophthalazin-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415882
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10415882 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10346264 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10415882 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09944DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2257-69-4
Molekylær formel C8H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 180.59
MDL nummer MFCD00102192
InChI nøgle QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
IUPAC navn 4-chlor-2H-phthalazin-1-on
SMIL ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.59
Procent renhed 97%