missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-1,2-dihydro-5-acenaphthylenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-1,2-dihydro-5-acenaphthylenamine |
| CAS | 952949-06-3 |
| Molekylær formel | C12H10ClN |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-6-8-5-4-7-2-1-3-9(11(7)8)12(10)14/h1-3,6H,4-5,14H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)cc2CCc3cccc1c23 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.67 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?