Få mere at vide
4-klor-1,2-benzendiamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-o-phenylenediamine |
| CAS | 95-83-0 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | o-Phenylenediamine, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloroaniline, 2-Amino-4-chlorobenzenamine, 2-Amino-5-chloroaniline, 3,4-Diamino-1-chlorobenzene, 3,4-Diaminochlorobenzene, 3-Chloro-1,6-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-2-aminoaniline, 4-Chloro-o-phenylenediamine, 4-Chlorobenzen-1,2-diamine, 4-Chlorophenyldiamine, 4-Chlorophenylenediamine, 5-Chloro-1,2-phenylenediamine, 5-Chlorobenzene-1,2-diamine, C.I. 76015, NSC 6157, Ursol Olive 6G, p-Chloro-o-phenylenediamine, 1,2-Benzenediamine, 4-chloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1N |
| IUPAC navn | 4-chlorbenzen-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.59 |
| Formel vægt | 142.0298 |