Få mere at vide
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane (4-Chlorobutyraldehyde Dimethyl Acetal), Mikromol™
Beskrivelse
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane (4-Chlorobutyraldehyde Dimethyl Acetal)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 29882-07-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H13 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butane, 4-chloro-1,1-dimethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, dimethyl acetal (8CI), 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane, 1-Chloro-4,4-dimethoxybutane, 4,4-Dimethoxybutyl chloride, 4-Chlorobutanal dimethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13ClO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(CCCCl)OC |
| IUPAC navn | 4-chloro-1,1-dimethoxybutane |
| Vis mere |