missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-1,1’-biphenyl, TRC

Artikelnummer. 30357763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357763 100 mg
30350449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365053100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2051-62-9
Molekylær formel C12 H9 Cl
Molekylvægt (g/mol) 188.65
Synonym 1,1'-Biphenyl, 4-chloro-, Biphenyl, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,1'-biphenyl, 1,1'-Biphenyl-4-yl chloride, 1-Chloro-4-phenylbenzene, 4-Biphenylyl chloride, 4-Chlorobiphenyl, 4-Chlorodiphenyl, NSC 37066, PCB 3, p-Chlorobiphenyl, 4-MonoCB
IUPAC navn 1-chloro-4-phenylbenzene
SMIL Clc1ccc(cc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formel vægt 188.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.