Få mere at vide
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol |
| CAS | 28034-99-3 |
| Molekylær formel | C12H9ClO |
| MDL nummer | MFCD00143298 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | OC1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.65 |
| Procent renhed | 98% |