missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Carboxypropylphenol, TRC

Artikelnummer. 30348078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348078 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4341451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Carboxypropylphenol
CAS 7021-11-6
Molekylær formel C10H12O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxybenzenebutanoic Acid, NSC 131303
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7,11H,1-3H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.