Få mere at vide
4-Carboxyphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30351718
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351718 5 g
30348946 500 mg
30368717 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1813855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14047-29-1
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.94
Synonym 4-Boronobenzoic Acid, 4-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboronyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzeneboronic Acid, 4-Carboxylphenylboronic Acid, 4-Carboxyphenylboronic Acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl Boronic Acid, Carboxy-4-boronic Acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic Acid, p-Carboxybenzeneboronic Acid, p-Carboxyphenylboronic Acid
IUPAC navn 4-boronobenzoinsyre
SMIL OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxyphenylboronic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Formel vægt 166.0437