Få mere at vide
4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 15433038
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433038 250 mg 250mg
15423038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56542.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 332398-57-9 | C11H9BO4 | 216.00 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332398-57-9
Molekylær formel C11H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 216.00
MDL nummer MFCD06203538
InChI nøgle SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
PubChem CID 22711863
IUPAC navn 4-borononaphthalen-1-carboxylsyre
SMIL OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 216
Procent renhed 95%