Få mere at vide
4-(Carboxymethyl)phenylboronsyre pinacolester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11966061 1 g 1g
11956061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444670010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 797755-07-8 | Molecular Formula: C14H19BO4 | Molecular Weight: 262.11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 797755-07-8
Molekylær formel C14H19BO4
Molekylvægt (g/mol) 262.11
MDL nummer MFCD04038755
InChI nøgle FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylacetate, benzeneacetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-dihydroxyborane phenylacetic acid pinacol ester, 4-carboxymethyl phenylboronic acidpinacol ester
PubChem CID 3719002
IUPAC navn 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]eddikesyre
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 166 °C til 168 °C
Farve Hvid til Gul
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 262.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kun brug af forskning i RUO –