Få mere at vide
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid |
| CAS | 90111-58-3 |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C8H9BO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-4-boronophenyl acetic acid, 4-carboxymethylphenylboronic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid, benzeneacetic acid, 4-borono, 4-boronobenzeneacetic acid, 4-boronophenylacetic acid, 4-carboxymethyl-phenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl phenyl acetic acid, 4-acetic acid-benzeneboronic acid, 4-carboxymethyl benzeneboronic acid |
| InChI nøgle | NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.97 |
| PubChem CID | 21878961 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.