missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17953226
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17953226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
CAS 52299-08-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid, Acetic acid, (oxy-p-phenylene)di- (6CI), [4-(Carboxymethoxy)phenyl]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c11-9(12)5-7-1-3-8(4-2-7)15-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethoxy)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 210.1834
Mængde 25 mg
Formel vægt 210.0528 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.