Få mere at vide
(4-Carboxybutyl)triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30353884
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353884 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17781510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 17814-85-6
Molekylær formel C23H24BrO2P
Mængde 10 g
Synonym (4-Carboxybutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, 5-(Triphenylphosphonio)pentanoic Acid Bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 147756, Triphenyl(4-carboxybutyl)phosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
SMIL [Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-carboxybutyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 443.31
Formel vægt 442.0697