Få mere at vide
(4-Carboxybutyl)triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 17814-85-6 |
| Molekylær formel | C23H24BrO2P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (4-Carboxybutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, 5-(Triphenylphosphonio)pentanoic Acid Bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 147756, Triphenyl(4-carboxybutyl)phosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H |
| SMIL | [Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-carboxybutyl(triphenyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.31 |
| Formel vægt | 442.0697 |