missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-Carboxybutyl-d4)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Carboxybutyl-d4)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 42932-63-8 |
| Molekylær formel | C23 D4 H20 O2 P . Br |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phosphonium, (4-carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (4-carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenyl-, bromide (9CI), Triphenylphosphonium 5-bromovalerate-3,3,4,4-d4, (4-Carboxybutyl-d4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl-2,2,3,3-d4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl-2,2,3,3-D4)triphenylphosphonium Bromide, (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium-D4 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/i10D2,11D2; |
| SMIL | [Br-].[2H]C([2H])(CC(=O)O)C([2H])([2H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (4-carboxy-2,2,3,3-tetradeuteriobutyl)-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.3379 |
| Formel vægt | 446.0948 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?