Få mere at vide
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396959
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396959 5 g 5g
11386959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26825.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 180516-87-4 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
4-Carboxybenzenboronsyre pinacol ester bruges til at forbedre overgangsmetal-medieret carbon-carbon såvel som carbon-heteroatom krydskoblingsreaktioner som en mærkningsfunktion med fokus på fremstillingen af radiomærkede forbindelser til molekylær billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Carboxybenzenboronsyre pinacol ester bruges til at forbedre overgangsmetal
-medierede carbon-carbon såvel som carbon-heteroatom krydskoblingsreaktioner som en mærkningsfunktion med fokus på fremstilling af radiomærkede forbindelser til molekylær billeddannelse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 180516-87-4
Molekylær formel C13H17BO4
Molekylvægt (g/mol) 248.09
MDL nummer MFCD01863710
InChI nøgle IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoesyre
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 227 °C til 231 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 248.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester