Få mere at vide
4-Carboxybenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11314769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314769 1 g 1g
11410017 5 g 5g
11420017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20954.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14047-29-1
Molekylær formel C7H7BO4
Molekylvægt (g/mol) 165.94
MDL nummer MFCD00151801
InChI nøgle SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
IUPAC navn 4-borobenzoesyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3031088
Formel vægt 165.94
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxybenzeneboronic acid