Få mere at vide
4-Carboxy Tolbutamide-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Carboxy Tolbutamide-d9 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| Formel vægt | 309.1345 |