missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Carboxy Nevirapine, TRC

Artikelnummer. 30368184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368184 50 mg
30359726 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18105050MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 245501-02-4
Molekylær formel C15H12N4O3
Molekylvægt (g/mol) 296.28
Synonym 11-Cyclopropyl-6,11-dihydro-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepine-4-carboxylic Acid
IUPAC navn 11-cyclopropyl-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepine-4-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Carboxy Nevirapine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N4O3/c20-14-10-2-1-6-16-12(10)19(8-3-4-8)13-11(18-14)9(15(21)22)5-7-17-13/h1-2,5-8H,3-4H2,(H,18,20)(H,21,22)
Formel vægt 296.0909
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.