missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Carboxy-a-methylbenzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid |
| CAS | 67381-50-4 |
| Molekylær formel | C10H10O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-carboxy-α-methyl-, 4-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 2-p-Carboxyphenylpropionic acid, 4-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DL-2-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, Carboxyhydratropic acid (CA-HA) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(1-carboxyethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vægt | 194.0579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?