Få mere at vide
4-Carboxy-9-fluorenon, TRC
Artikelnummer. 30421612
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30421612 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30421612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870133500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxy-9-fluorenone
CAS 6223-83-2
Molekylær formel C14H8O3
Mængde 500 mg
Synonym Fluorenone-4-carboxylic Acid, Fluorenone-5-carboxylic Acid, NSC 27908, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic Acid, 9-Fluorenone-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3c12
IUPAC navn 9-oxofluoren-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Formel vægt 224.0473