Få mere at vide
4-Carboxy-9-acridanone (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30352606
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30352606 2.5 g 2.5g
30349006 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1777782.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24782-64-7
Molekylær formel C14H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 239.23
Synonym 9,10-Dihydro-9-oxo-4-acridinecarboxylic Acid, 4-Carboxyacridone, 9(10H)-Acridone-4-carboxylic Acid, Acridone-4-carboxylic Acid, 9-oxo-4-acridancarboxylic Acid
IUPAC navn 9-oxo-10H-akridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Nc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Formel vægt 239.0582