missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, TRC

Artikelnummer. 30351479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351479 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5640502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(((Carbomethoxy)methyl)amino)phenol
CAS 56405-21-1
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 2.5 g
Synonym 4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, N-(4-Hydroxyphenyl)glycine Methyl Ester, (4-Hydroxy-phenylamino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 145152, [N-(4-Hydroxyphenyl)amino]acetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)6-10-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,10-11H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)CNc1ccc(O)cc1
IUPAC navn methyl 2-(4-hydroxyanilino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 181.189
Formel vægt 181.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.