missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(((Carbomethoxy)methyl)amino)phenol |
| CAS | 56405-21-1 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, N-(4-Hydroxyphenyl)glycine Methyl Ester, (4-Hydroxy-phenylamino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 145152, [N-(4-Hydroxyphenyl)amino]acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)6-10-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,10-11H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CNc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-hydroxyanilino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.189 |
| Formel vægt | 181.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?