Få mere at vide
4-Carbethoxyimidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Carbethoxyimidazole |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 140.0586 |